Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M6/M7
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
Marke:  Brady™ 174292
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.25 CHF
    49.79 CHF / 100 Stück
    Sparen 5.46 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
  • Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +110 °C
0.076 mm
1,9 in.
76.2 mm
M6-37-423
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
100 Etiketten
-94 °F bis +230 °F
0,003 in.
1,9 x 3 in.
3 in.
48,26 mm