Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M6/M7
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
Marke: Brady™ 174247
Beschreibung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
- Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -70 bis +110 °C | |
| 0.076 mm | |
| 2,75 in. | |
| 31.75 mm | |
| M6-26-423 |
| Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 100 Etiketten | |
| -94 °F bis +230 °F | |
| 0,003 in. | |
| 2,75 x 1,25 in. | |
| 1,25 in. | |
| 69,85 mm |