Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M6/M7
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
Marke:  Brady™ 173374
35.51 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17879094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.35 CHF
    35.44 CHF / 100 Stück
    Sparen 3.91 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
  • Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +110 °C
0.076 mm
1 in.
76.2 mm
M7-22-423
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
100 Etiketten
-94 °F bis +230 °F
0,003 in.
1 x 3 in.
3 in.
25,4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Ablaufdatum: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Aktionscode: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Promo anwenden und hinzufügen...