Learn More
Merck Millipak™ Einweg-Filtereinsätze
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter. Merck Millipore™ Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
353.00 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Maximaler Eingangsdruck | 75 psi bei 25 °C |
Typ | Filtereinheit |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 in. |
Produktcode | Marke | Verbinder | Flussrate | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbinder | Flussrate | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17819160
|
Merck Chemicals
MPGL04GH2 |
0.25-Zoll Schlaucholivenein- und auslass mit Glocke | 2.8 l/min bei 1.75 bar | 20 l |
646.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17829160
|
Merck Chemicals
MPVL02GH2 |
0.25 in./6.35mm stepped hose barb inlet and outlet with bell | 0.7 L/min. at 1.75 bar | 10 L |
353.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12457146
|
Merck
MPVL06GH2 |
0.25 in./6.35mm stepped hose barb inlet and outlet with bell | 1.9 L/min. at 1.75 bar | 30 L |
535.00 CHF
2 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
17839160
|
Merck Chemicals
MPVL04GH2 |
0.25 in./6.35mm stepped hose barb inlet and outlet with bell | 1.1 L/min. at 1.75 bar | 20 L |
478.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter.Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Das einzigartige, gestapelte Scheibendesign ermöglicht ein minimales Lagervolumen und eliminiert die partikelbildende, gewebte, nachgelagerte Unterstützung in plissierten Kartuschen.
- Sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Substanzen
- Filter für hochreines Wasser zur Verwendung am Einsatzort
- Ideal geeignet für Anwendungen mit hoher Wertschöpfung
- Durapore™ PVDF-Membranen bieten hohe Durchflussraten und Durchsätze, geringe extrahierbare Substanzen, breite chemische Kompatibilität und die niedrigste Proteinbindung jeder Membran auf dem Markt Drei verschiedene Stapelgrößen ermöglichen eine optimale Flexibilität für eine einfache Skalierung und Systemdimensionierung
- Vorsterilisierte Einheiten sind gammabestrahlt
- Bis zu dreimal autoklavierbar Jede Einheit ist mit Katalognummer, Chargennummer, Porengröße und Seriennummer gekennzeichnet
- Zu 100 % getestet, um die Integrität zu gewährleisten
Spezifikation
Ja | |
75 psi bei 25 °C | |
3 in. |
Polycarbonat | |
Filtereinheit | |
7.6 cm |