Learn More
Merck Millipak™ Einweg-Filtereinsätze
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter. Merck Millipore™ Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Marke:  Merck Chemicals MPVL04GH2
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17839160
  • 478.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter.Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Unique, stacked-disc design allows minimal hold-up volume and eliminates the particle-generating, woven, downstream support found in pleated cartridges.
  • Sterile filtration of parenterals, diagnostics, buffers, media, and biologicals
  • Point-of-use filter for high-purity water
  • Ideally suited for high value-added applications
  • Durapore™ PVDF membranes provide high flowrates and throughputs, low extractables, broad chemical compatibility, and the lowest protein binding of any membrane available Three different stack sizes allow optimum flexibility for easy scale-up and system sizing
  • Presterilized units are gamma irradiated
  • Autoclavable up to three times Each unit is labeled with catalog number, lot number, pore size and serial number
  • 100% integrity tested to guarantee integrity
Spezifikation
Spezifikation
0.25 in./6.35mm stepped hose barb inlet and outlet with bell
Polycarbonate
0.1 μm
200 cm2
Removal of particles and microorganisms from liquids and gases
2/Pk.
20 L
8.9 cm
7.6 cm
Single-use
PVDF
Sterile
1.1 L/min. at 1.75 bar
75 psi at 25°C
Filter Unit
3.5 in.
3 in.