Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit vormontierten Transferkappen
330.00 CHF - 761.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für GMP-Anwendungen
Flaschenhalstyp Weithals
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Bodenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Enthält Bodenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
15272369
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431512
2000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach
710.00 CHF
3 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11911941
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431514
3000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach
330.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15534459
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431520
3000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach
680.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15202379
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431518
2000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach
640.00 CHF
3 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15584449
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431510
1 l 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach
700.00 CHF
4 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15469063
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431516
1 l 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach
640.00 CHF
4 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15403110
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
11501
5 l Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC Flach
741.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15413110
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
11502
5 l Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC Mit Schikanen
761.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu  20.00 CHF
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Steril, einzeln in doppelten Beuteln verpackt und vormontiert
Merkmale:
  • Vormontiert
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Für GMP-Anwendungen in doppelten Beuteln verpackt
  • Gefäße ohne tierische Bestandteile
  • BSE/TSE-konformes Zubehör
  • SAL-Wert: 10Sterilisation 6
  • Großes Produktangebot
  • Kundenspezifische Lösungen
  • In den Kolbengrößen 1, 2 und 3 l erhältlich
  • Transferkappen mit zwei Anschlüssen: Ein Anschluss endet in einem 0.2 μm-Filter, der andere verfügt über einen C-Flex Schlauch und endet in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat
  • Die Tauchröhrchen reichen bis zum Kolbenboden und ermöglichen eine einfache aseptische Übertragung Ihrer Liquid Handling-Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Polycarbonat
Weithals
Weit
Polypropylen
Für GMP-Anwendungen
Ja
Steril
Dokumentation
Product Certifications
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme