Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit vormontierten Transferkappen
Marke:  Corning™ 431516
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15469063
  • 640.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-11-2025
Beschreibung
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm-Filter, der andere verfügt über chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, die in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat enden Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
  • MLL- oder MPC-Schlauchanschluss-Typen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33,8 oz.
Polypropylen
3/8 in.
1 l
Für GMP-Anwendungen
0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung
4/Karton
Ja
Steril
Orange
2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde
4,3 cm
Polycarbonat
50 ml
Weithals
1/Packung
Weit
Flach
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22624001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number431516
Chargennummer16122004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/11/2024 Catalog Number431516
Chargennummer16122004 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/09/2024 Catalog Number431516
Chargennummer15322003 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/11/2023 Catalog Number431516
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme > 1L; 0.25 Zoll ID; C-Flex Polycarbonat für medizinische Zwecke; Schnellverbindung
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.