Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15403110 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2000 ml
3000 ml
5 l
Enthält:
0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker
0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung
Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC
Bodenform:
Flach
Mit Schikanen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Bodenform Packungsgröße
15403110 5 l Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC Flach 2 Stück
15272369 2000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 3 Stück
11911941 3000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 1 Stück
15534459 3000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach 2 Stück
15202379 2000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach 3 Stück
15584449 1 l 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 4 Stück
15469063 1 l 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach 4 Stück
15413110 5 l Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC Mit Schikanen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15403110 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 11501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 CHF
    737.16 CHF / 2 Stück
    Sparen 77.84 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit vormontierten Transferkappen
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die Transferkappen haben zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2-in.-Klinkenstecker.μDer eine Anschluss ist ein Filter, der andere ein chemikalienbeständiger, heißsiegelfähiger flexibler Schlauch, der entweder in einem Luer-Lock-Stecker oder einem Polycarbonat-Schnellanschluss endet. Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
  • MLL oder MPC Schlauchverbindertypen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilitätssicherungsniveau (SAL) von 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung Oberteil: Mit Gewinde
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 100 mm
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für GMP-Anwendungen
Enthält Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC
Flaschenhalstyp Weithals
Anzahl pro Karton 2/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produkttyp Zellkultur-Erlenmeyer-Kolben
Form Flachboden
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Mouth Style Weit
Sterilität Steril
Bodenform Flach
Verschlusstyp Schraubverschluss, belüftet
Verschlussgröße 100 mm
Show More Show Less
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.