Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit vormontierten Transferkappen
Marke:  Corning™ 11502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15413110
  • 761.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-11-2025
Beschreibung
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm-Filter, der andere verfügt über chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, die in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat enden Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
  • MLL- oder MPC-Schlauchanschluss-Typen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
100 mm
Polycarbonat
Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC
2/Karton
Ja
Steril
Schraubverschluss, belüftet
Polypropylen
3/8 in.
5 l
Für GMP-Anwendungen
Weithals
1/Packung
Weit
Mit Schikanen
100 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22524032 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/10/2024 Catalog Number11502
Chargennummer05824052 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/05/2024 Catalog Number11502
Chargennummer12624005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2024 Catalog Number11502
Chargennummer05824052 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number11502
Chargennummer31422029 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number11502
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme > 5 l; Durchmesser der Verschlusskappe: 100 mm; geknickt mit Transferkappe
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.