Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen
Universell einsetzbare Phase für ein breites Anwendungsspektrum
383.00 CHF - 1220.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10025290
|
Trajan™
054168 |
25 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
655.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10605651
|
Trajan™
054167 |
12 m | 0,22 mm | 0,25 μm |
383.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10432531
|
Trajan™
054180 |
25 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
700.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15258653
|
Trajan™
054178 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15248653
|
Trajan™
054160 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12985551
|
Trajan™
054184 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1055.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15208663
|
Trajan™
054199 |
25 m | 0,53 mm | 1,5 μm |
406.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15278653
|
Trajan™
054188 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1165.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15298653
|
Trajan™
054196 |
30 m | 0,53 mm | 5 μm |
765.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12995551
|
Trajan™
054216 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
700.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Ausgezeichnete Universalsäule
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Hochtemperatur
- Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Unpolar | |
Quarzglas |