Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen
Universell einsetzbare Phase für ein breites Anwendungsspektrum
Marke:  Trajan™ 054199
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15208663
  • 406.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Hochtemperatur
  • Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
320/340 °C
5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan
Analyse von Kohlenwasserstoffen, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe
1,5 μm
Forte™ BP5
Quarzglas
0,53 mm
G36, G41
-60° C bis +320/340°°C
25 m
Unpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen > Filmdicke: 1.5 μm Innendurchmesser: 0.53 mm; Länge: 25 m