Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen
Universell einsetzbare Phase für ein breites Anwendungsspektrum
Marke:  Trajan™ 054167
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10605651
  • 383.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Hochtemperatur
  • Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
320/340 °C
5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan
Suchtstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe
0,25 μm
Forte™ BP5
Quarzglas
0,22 mm
G36, G41
-60° C bis +320/340°°C
12 m
Unpolar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen > Filmdicke: 0.25 μm Innendurchmesser: 0.22 mm; Länge: 12 m