Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen
Universell einsetzbare Phase für ein breites Anwendungsspektrum
Marke:  Trajan™ 054160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15248653
  • 850.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolar
  • Hochtemperatur
  • Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
350/360 °C
0,53 mm
G27, G36, G41
-40 °C bis +350/360 °C
30 m
Unpolar
Pi-Verbindung mit den aromatischen Phenylgruppen
5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
GC/MS, Ultra-Trace-Analysen, Pestizid- und Herbizidanalysen, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, GC-MS und andere spezifische Detektoranwendungen
3 μm
Forte™ BPX5
Quarzglas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen > Filmdicke: 3 μm Innendurchmesser: 0.53 mm; Länge: 30 m