Learn More
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 m
25 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Universalsäule
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Hochtemperatur
- Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 320/340 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | 5 % Phenyl/95 % Dimethylpolysiloxan |
| USP-Typ | G36, G41 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suchtstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe |
| Temperaturbereich | -60° C bis +320/340°°C |
| Filmdicke | 0,5 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | Forte™ BP5 |
| Polarität | Unpolar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP5 GC Kapillarsäulen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur