Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
24.66 CHF - 39.50 CHF
Spezifikation
Material | Aluminum |
---|---|
Menge | 1 Ea. |
Max. Temperatur (metrisch) | 120°C |
Angezeigter Text | Exit and emergency exit |
Produkttyp | Evacuation Panel Safety Sign |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11750833
|
Brady™
807235 |
Exit and emergency exit | 148 mm | with Down Arrow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11780833
|
Brady™
807238 |
Exit and emergency exit | 200 mm | with Down Arrow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11720973
|
Brady™
811161 |
Exit and emergency exit | 148 mm | with Left Arrow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11700983
|
Brady™
811169 |
Exit and emergency exit | 148 mm | with Right Arrow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11730843
|
Brady™
807243 |
Exit and emergency exit | 148 mm | with Up Arrow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11760843
|
Brady™
807246 |
Exit and emergency exit | 400 mm | with Up Arrow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Spezifikation
Aluminum | |
120°C | |
Evacuation Panel Safety Sign |
1 Ea. | |
Exit and emergency exit | |
White on Green |