Spezifikation
| Material | Aluminum |
| Menge | Je 1 |
| Modell | mit dem Nach-oben-Pfeil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | for Pipe Markers and Safety Signs |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Breite (metrisch) | 148 mm |
| Angezeigter Text | Ausgang und Notausgang |
| Produkttyp | Evacuation Panel Safety Sign |
| Farbe | White on Green |