Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Marke:  Brady™ 807246
Additional Details : Gewicht : 0.21800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11760843
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Aluminum
with Up Arrow
200 mm
400 mm
Evacuation Panel Safety Sign
1 Ea.
for Indoor and Outdoor Safety Signs
120°C
Exit and emergency exit
White on Green