Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Marke:  Brady™ 811161
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720973
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Aluminum
with Left Arrow
297 mm
148 mm
Evacuation Panel Safety Sign
1 Ea.
for Pipe Markers and Safety Signs
120°C
Exit and emergency exit
White on Green