Learn More
Brady™ Aluminum Evacuation Panel Safety Signs
Artikelnummer. 11750833
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
148 mm
200 mm
400 mm
Modell:
mit Pfeil nach links
mit Pfeil nach rechts
mit dem Nach-oben-Pfeil
mit dem Nach-unten-Pfeil
Angezeigter Text:
Ausgang und Notausgang
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Modell Angezeigter Text unitSize
11750833 148 mm mit dem Nach-unten-Pfeil Ausgang und Notausgang -
11780833 200 mm mit dem Nach-unten-Pfeil Ausgang und Notausgang 1 Stück
11720973 148 mm mit Pfeil nach links Ausgang und Notausgang 1 Stück
11700983 148 mm mit Pfeil nach rechts Ausgang und Notausgang 1 Stück
11730843 148 mm mit dem Nach-oben-Pfeil Ausgang und Notausgang -
11760843 400 mm mit dem Nach-oben-Pfeil Ausgang und Notausgang 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11750833 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 807235
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Aluminum
Menge Je 1
Modell mit dem Nach-unten-Pfeil
Zur Verwendung mit (Anwendung) for Indoor and Outdoor Safety Signs
Höhe (metrisch) 297 mm
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Breite (metrisch) 148 mm
Angezeigter Text Ausgang und Notausgang
Produkttyp Evacuation Panel Safety Sign
Farbe White on Green