Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. PVC-geschweißte Edelstahl-Prüfsiebe mit Innenhöhe von 25 mm und Durchmesser von 200 mm.
251.22 CHF - 558.62 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
---|---|
Mesh Material | Edelstahl |
Menge | Je 1 |
Typ | Analysensiebe |
Material | Edelstahl mit PVC-Schweißung |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11704439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-017 |
40 μm |
383.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794429
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-014 |
32 μm |
558.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-018 |
45 μm |
358.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11714439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-019 |
50 μm |
288.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11734459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-020 |
53 μm |
310.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11724439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-022 |
63 μm |
266.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11744459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-024 |
75 μm |
296.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11796747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-026 |
90 μm |
258.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11754459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-028 |
106 μm |
281.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11734439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-025 |
80 μm |
256.52 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11744439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-027 |
100 μm |
283.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11754439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-030 |
125 μm |
258.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-032 |
150 μm |
278.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-033 |
160 μm |
251.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11774439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-035 |
200 μm |
267.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11784439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-038 |
250 μm |
258.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11784459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-040 |
300 μm |
284.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11704449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-043 |
400 μm |
253.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11774459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-036 |
212 μm |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11794459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-044 |
425 μm |
266.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11724449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-049 |
630 μm |
253.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11714449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-046 |
500 μm |
268.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11789608
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-048 |
600 μm |
267.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11706767
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-050 |
710 μm |
267.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11734449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-051 |
0.8 mm |
253.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11754449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-057 |
1.25 mm |
258.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11744449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-054 |
1 mm |
265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11796777
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-058 |
1.4 mm |
261.82 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-059 |
1.6 mm |
256.52 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11774449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-062 |
2 mm |
258.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Analysensiebe aus Edelstahl
- PVC-geschweißt
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Temperaturbeständig bis 70 °C
Spezifikation
200mm | |
Je 1 | |
Edelstahl mit PVC-Schweißung |
Edelstahl | |
Analysensiebe | |
25 mm |