Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. PVC-geschweißte Edelstahl-Prüfsiebe mit Innenhöhe von 25 mm und Durchmesser von 200 mm.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.025.221-044
Additional Details : Gewicht : 0.39000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11794459
  • 266.06 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • PVC-geschweißt
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Je 1
Analysensiebe
Edelstahl mit PVC-Schweißung
200mm
425 μm
Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
25 mm