Learn More
Linker Industrietechnik™ Prüfsieb aus Edelstahl mit PVC-Verschweißung, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Artikelnummer. 11784459
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μ m
63 μ m
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μ m
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212μ m
250 μm
300μ m
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
11784459 300μ m 1 Stück
11704439 40 μm 1 Stück
11794429 32 μm 1 Stück
11766747 45 μm 1 Stück
11714439 50 μm 1 Stück
11734459 53 μ m 1 Stück
11724439 63 μ m -
11744459 75 μm 1 Stück
11796747 90 μm 1 Stück
11754459 106 μm 1 Stück
11734439 80 μm 1 Stück
11744439 100 μm 1 Stück
11754439 125 μ m -
11764459 150 μm 1 Stück
11764439 160 μm 1 Stück
11774439 200 μm -
11784439 250 μm 1 Stück
11704449 400 μm -
11774459 212μ m 1 Stück
11794459 425 μm 1 Stück
11724449 630 μm 1 Stück
11714449 500 μm 1 Stück
11789608 600 μm 1 Stück
11706767 710 μm 1 Stück
11734449 800 μm 1 Stück
11754449 1.25 mm 1 Stück
11744449 1 mm -
11796777 1.4 mm 1 Stück
11764449 1.6 mm 1 Stück
11774449 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11784459 Lieferant Linker Industrietechnik™ Lieferanten-Nr. 552.025.221040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.90 CHF
    67.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.74 CHF
    13% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe sind PVC-geschweißt und haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Innendurchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Edelstahl-Prüfsiebhaut
  • PVC-Schweißen
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 70 °C
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 300μ m
Produkttyp Testsieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl