Learn More
Linker Industrietechnik™ Prüfsieb aus Edelstahl mit PVC-Verschweißung, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Artikelnummer. 11796747
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
32 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μ m
63 μ m
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.25 mm
125 μ m
1.4 mm
150 μm
1.6 mm
160 μm
200 μm
2 mm
212μ m
250 μm
300μ m
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
11796747 90 μm 1 Stück
11704439 40 μm 1 Stück
11794429 32 μm 1 Stück
11766747 45 μm 1 Stück
11714439 50 μm 1 Stück
11734459 53 μ m 1 Stück
11724439 63 μ m -
11744459 75 μm 1 Stück
11754459 106 μm 1 Stück
11734439 80 μm 1 Stück
11744439 100 μm 1 Stück
11754439 125 μ m -
11764459 150 μm 1 Stück
11764439 160 μm 1 Stück
11774439 200 μm -
11784439 250 μm 1 Stück
11784459 300μ m 1 Stück
11704449 400 μm -
11774459 212μ m 1 Stück
11794459 425 μm 1 Stück
11724449 630 μm 1 Stück
11714449 500 μm 1 Stück
11789608 600 μm 1 Stück
11706767 710 μm 1 Stück
11734449 800 μm 1 Stück
11754449 1.25 mm 1 Stück
11744449 1 mm -
11796777 1.4 mm 1 Stück
11764449 1.6 mm 1 Stück
11774449 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11796747 Lieferant Linker Industrietechnik™ Lieferanten-Nr. 552.025.221026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15 CHF
    58.71 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.44 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe sind PVC-geschweißt und haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Innendurchmesser von 200 mm.
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 25 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Edelstahl-Prüfsiebhaut
  • PVC-Schweißen
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 70 °C
Specifications
Menge Je 1
Porengröße 90 μm
Produkttyp Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen).
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Edelstahl