UserName
24975_Merch_P1_Product
Zusätzliche selektive und differenzielle Kulturmedien
Selektive und differenzielle Kulturmedien bieten die ideale Unterstützung für das Wachstum vieler Zelltypen. Sie sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter sowohl flüssige als auch trockene Formulierungen.
AUSGEWÄHLT
MP Biomedicals™ Glycerol, 80% sterile Lösung
Ausgezeichnet zum Einfrieren von Bakterien- und Hefestämmen.
24975_Merch_P2_Product1
Sartorius Microsart™ Medien
Für die mikrobiologische Qualitätskontrolle in der Pharma- und Biotech-Industrie
Gebrauchsfertige, vorgefüllte Agar-Medienplatte mit aktivem Deckel für mikrobiologische Grenzwertprüfungen gemäß der U.S. (USP) und E.U. (EP) Pharmakopöe.
24975_Merch_P2_Product2
Corning™ Lymphocyte Separation Medium
Entwickelt für die in vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut
Eine sterile, filtrierte, isoosmotische Polysucrose- und Diatrizoatlösung mit niedriger Viskosität.
24975_Merch_P2_Product3
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Corning™ Sterile Zellsiebe
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning™ Sterile Zellsiebe eignen sich ideal für die Vorbereitung von Durchflusszytometrieproben und werden mit Stammzellen und Primärzellen verwendet.
Fisherbrand™ Zellschaber
Einfaches Ernten von Zellen aus einer Vielzahl von Gewebekulturflaschen. Die Zellschaber von Fisherbrand™ verfügen über einen einzigartig gestalteten Griff und eine Klinge, um die Beschädigung der Zellen während des Entnahmevorgangs zu reduzieren.
Spritzenlose Filter und Spritzenvorsatzfilter
Entfernen Sie störende Materialien und feine Partikel vor der Injektion. Die überwiegend aus PVDF oder PTFE gefertigten spritzenlosen und Spritzenvorsatzfilter eignen sich sowohl für wässrige als auch für organische Proben in verschiedenen Phasen Ihres Arbeitsablaufs, einschließlich Vorfiltration, Probenvorbereitung, Sterilfiltration, Laborfiltration und Gasentlüftung.
Häufig gestellte Fragen
Gängige selektive und differenzielle Kulturmedien sind:
  • Mannit-Salz-Agar (MSA): Selektiv aufgrund des hohen NaCl-Gehalts für Staphylococcus. Differenziell, da es Mannit und Phenolrot enthält. Mannit-Fermentation wird gelb.
  • MacConkey-Agar: Selektiv, da es Gallensalze und Kristallviolett enthält, die das Wachstum grampositiver Bakterien hemmen. Differenziell, da es Laktose und Neutralrot enthält. Laktose-Fermentation wird rosa/rot.
  • Eosin-Methylenblau (EMB) Agar: Selektiv, da es Eosin Y und Methylenblau enthält, die das Wachstum grampositiver Bakterien hemmen. Differenziell, da es Laktose enthält. Laktose-Fermentation produziert dunkle Kolonien mit einem grünen Schimmer.
  • Hektoen Enteric (HE) Agar: Selektiv, da es Gallensalze und Farbstoffe enthält, die das Wachstum grampositiver Bakterien hemmen. Differenziell, da es Laktose, Saccharose, Salicin und ferrisches Ammoniumcitrat enthält. Laktose/Saccharose-Fermentation wird gelb/lachsfarben; Schwefelwasserstoffproduzenten bilden schwarze Kolonien.
  • Xylose-Lysin-Deoxycholat (XLD) Agar: Selektiv, da es Natriumdeoxycholat enthält, das das Wachstum grampositiver Bakterien hemmt. Differenziell, da es Xylose, Lysin und ferrisches Ammoniumcitrat enthält. Xylose-Fermentation wird gelb; Schwefelwasserstoffproduzenten bilden schwarze Niederschläge.
Mannit-Salz-Agar (MSA) wird sowohl als selektiv als auch als differenziell betrachtet aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung und der Art und Weise, wie es mit verschiedenen Bakterientypen interagiert.
Selektive Eigenschaften:
  • Hohe Konzentration von Natriumchlorid (NaCl): MSA enthält eine hohe Konzentration von Natriumchlorid, normalerweise etwa 7,5-10%. Diese hohe Salzkonzentration hemmt das Wachstum der meisten Bakterien, ermöglicht jedoch das Wachstum von halotoleranten Bakterien, insbesondere Mitgliedern der Gattung Staphylococcus. Dies macht das Medium selektiv für diese Bakterientypen.
Differenzielle Eigenschaften:
  • Mannit und Phenolrot: MSA enthält den Zucker Mannit und den pH-Indikator Phenolrot. Wenn Bakterien, die Mannit fermentieren können, auf dem Agar wachsen, produzieren sie saure Nebenprodukte. Das Phenolrot im Medium erkennt diese pH-Änderung.
    • Mannit-Fermentation: Wenn die Mannit-Fermentation stattfindet, wird das Phenolrot aufgrund der sauren Umgebung gelb.
    • Keine Mannit-Fermentation: Wenn Mannit nicht fermentiert wird, bleibt das Phenolrot rot oder wird aufgrund alkalischer Nebenprodukte rosa.
Bei der Auswahl zusätzlicher selektiver und differenzieller Kulturmedien sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
  1. Bestimmen Sie die spezifischen Arten von Mikroorganismen, die Sie isolieren und identifizieren möchten. Verschiedene Medien sind darauf ausgelegt, verschiedene Bakterien, Pilze oder andere Mikroorganismen auszuwählen und zu differenzieren.
  2. Bewerten Sie die im Medium vorhandenen Hemmstoffe. Diese Substanzen sind entscheidend, um das Wachstum von Nicht-Zielorganismen zu unterdrücken. Stellen Sie sicher, dass die Hemmstoffe für die Mikroorganismen, die Sie ausschließen möchten, geeignet sind.
  3. Berücksichtigen Sie die biochemischen oder physiologischen Eigenschaften, die das Medium differenziert. Dies umfasst häufig spezifische Stoffwechseleigenschaften wie die Fermentation von Kohlenhydraten, Enzymaktivität oder die Produktion bestimmter Pigmente.
  4. Bewerten Sie die Nährstoffkomponenten der Medien, um sicherzustellen, dass sie das Wachstum der Zielorganismen unterstützen.
  5. Überprüfen Sie die im Medium verwendeten Indikatorsysteme, wie pH-Indikatoren, chromogene Substrate oder Redox-Indikatoren. Diese Systeme sollten klare und leicht interpretierbare Ergebnisse liefern, um zwischen verschiedenen Arten von Mikroorganismen zu unterscheiden.
Verwandte Ressourcen
Proteinproduktion in Säugetierzellen
Finden Sie Informationen zum FreeStyle™ 293 Expression System – die Methode, um Säugetierzellen in ein Proteinproduktionssystem zu verwandeln.
24975_Merch_P8_Doc1
Einheitliche Zellbiologie
Beschleunigen Sie Ihre Suche nach dem richtigen Zellbiologieprodukt. Finden Sie Informationen zu Gibco-Medien, FBS, Ergänzungsmitteln, Zellen und Reagenzien für die Zellkultur.
24975_Merch_P8_Doc2
Meisterschaft der Medien für Zellkultur
Finden Sie Informationen zu allem, was mit Zellkultur zu tun hat.
24975_Merch_P8_Doc3
Kaufen Sie Ihre Marken