Learn More
MP Biomedicals™ Kartoffel-Dextrose-Bouillon
Artikelnummer. 11480225 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480225 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11480225 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091008617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 CHF
    354.53 CHF / 500 Gramm
    Sparen 18.47 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für den Anbau einer Vielzahl von Hefen und Schimmelpilzen aus Milchprodukten und anderen Lebensmitteln
Vorbereitung
  • 24 g des Mediums in einem Liter destilliertem oder deionisiertem Wasser suspendieren
  • Gut mischen und unter häufigem Schütteln erhitzen
  • Eine Minute kochen lassen
  • Bei 121 °C (15 lb. Druck) 15 Minuten lang sterilisieren
  • Wenn das Medium zur Zählung von Schimmel und Hefen verwendet werden soll, geben Sie ihm etwa 14 ml einer sterilisierten 10 %igen Lösung Weinsäure, sterilisiert und auf 45 °C bis 50 °C gekühlt, hinzu, um einen pH-Wert von 3.5 zu erhalten
Physisches Erscheinungsbild
  • Dehydriertes Medium Erscheinungsbild: Hellbeige
  • Löslichkeit
    • Löslich in 2.4 % destilliertem oder deionisiertem Wasser beim Kochen
    Kartoffel-Dextrose-Bouillon kann für die Analyse von Milchprodukten, Flaschengetränken, gefrorenen Lebensmitteln und anderen Arten von Lebensmitteln verwendet werden. Kann auch parallel zu ihrer zellulären Morphologie oder in Methoden der Mirokultivierung in Objektträgern zur Identifizierung von Pilzen und Hefen verwendet werden.
    Spezifikation
    Produkttyp Kartoffel-Dextrose-Bouillon
    Menge 500 g
    pH 4,9 bis 5,3
    Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C