missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Cultrex Basement Membrane Extract, Type 3, Pathclear
Beschreibung
Functional assay: Tumor Growth Assay - BME Type 3 supports proliferation and growth of breast cancer cells (MCF7) embedded in the matrix for minimum of 8 days. Gelling assay: BME gels in less than 30 minutes at 37degreesC, and maintains the gelled form in culture medium for a minimum of 14 days at 37degreesC.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 8-12 mg/mL (by Lowry assay) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioactivity |
| Menge | 1 ml |
| Quelle | Murine Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor. |
| Inhalt und Lagerung | Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?