Learn More
MP Biomedicals™ Medium für die Lymphozyten-Trennung, von LSM™
Artikelnummer. 11405425 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405425 5 x 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11405425 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0850494X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.85 CHF
    57.94 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 2.91 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LSM™ Das Lymphocyte Separation Medium ist ein Hochleistungsdichtegradientenmedium zur Monozytentrennung.
  • LSM ist eine sterilfiltrierte Lösung eines Saccharosepolymers und Diatrizoatsalzen
  • Formuliert zur Isolierung mononukleärer Zellen aus defibriniertem oder heparinisiertem menschlichem Vollblut
  • Die Zentrifugation in einem Schritt ermöglicht die Trennung von mononuklearen Lymphozyten von Erythrozyten, polynukleären Lymphozyten und den meisten Thrombozyten
  • Maximale Ausbeute an mononukleären Zellen
  • >96 % Zelllebensfähigkeit der Lymphozyten
  • Einfache Ein-Schritt-Zentrifugation
  • Niedrige Endotoxinwerte
  • Autoklavsterilisation
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Zellkulturmedium
Sterilität Steril
Menge 5 x 100 ml
pH 7,23
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C