UserName
Filter Units
Filtereinheiten
Unser Sortiment an Filtereinheiten wird zur Unterstützung der sterilen Probenvorbereitung, der Medienklärung und der Vakuumfiltration verwendet. Eine Vielzahl leistungsstarker Optionen ist von Thermo Scientific, Corning, Fisherbrand, Sartorius, Merck und Duran erhältlich.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ sterile Einweg-Filtereinheiten mit PES-, CN-, SFCA- oder Nylonmembranen
Steigern Sie die Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow-Design bieten schnelle Durchflussraten und hohen Durchsatz und schützen gleichzeitig vor Kontaminationen in Zellkulturen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Fisherbrand™ Einweg-Filtereinheiten aus PES
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Einweg-Vakuumfiltereinheiten von Fisherbrand mit PES-Membranen. Die Polyethersulfon-(PES)-Membranen weisen geringe extrahierbare Stoffe und eine geringe Proteinbindung auf und eignen sich für die sterile Filtration und Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
    Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
    Corning™ 500-ml-Vakuumfilter-/Lagerflaschensystem
    Vakuumfiltrationssysteme verwenden ein quadratisches Stützsystem für Filtermembranen, das die Filtrationsgeschwindigkeit erhöht. Bedruckte Trichter ermöglichen die Identifizierung des Membrantyps und der Produktnummer. Das System besteht aus einem Polystyrol-Filtertrichter, der über einen Adapterring mit einer abnehmbaren Polystyrol-Lagerflasche mit separatem sterilem Polyethylenverschluss verbunden ist.
    Corning™ 500 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
    Schließen Sie Ihre Bestellung ab - Großartige Angebote
    Fisherbrand™ Membranpumpe
    Mit pumpenköpfen aus kohlefaserverstärktem PTFE ist diese chemikalienbeständige Vakuumpumpe ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und sauren Dämpfen.
    Spritzenlose Filter und Spritzenfilter
    Spritzenfilter und spritzenlose Filter werden üblicherweise aus PVDF oder PTFE hergestellt. Sie werden verwendet, um Verunreinigungen wie feine Partikel aus kleinen bis mittleren Probenvolumina vor der Verwendung zu filtern, und eignen sich sowohl für wässrige als auch für wässrig-organische Proben.
    Sartorius™ Celluloseacetat-Membranfilter
    Diese Filter kombinieren hohe Durchflussraten und thermische Stabilität mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften und eignen sich hervorragend für den Einsatz in Druckfiltrationsgeräten.
    Häufig gestellte Fragen
    Vakuumfiltereinheiten verwenden Vakuumdruck, um Flüssigkeit durch eine Filtermembran in ein Sammelgefäß zu ziehen, ideal zum schnellen Filtern größerer Volumina.
    Flaschenaufsatz-Filtereinheiten werden direkt auf Sammelflaschen geschraubt, oft mit einer Filtermembran und einem Trichter ausgestattet, und können auch mit Vakuum für eine schnellere Filtration verwendet werden, obwohl kleine Volumina auch durch Schwerkraft gefiltert werden können.
    Verwenden Sie eine Vakuumfiltereinheit, wenn:
    • Große Volumina gefiltert werden (üblicherweise 250 mL bis mehrere Liter)
    • Eine schnelle Filtration erforderlich ist
    • Mit viskosen oder partikelreichen Lösungen gearbeitet wird
    Verwenden Sie eine Flaschenaufsatz-Filtereinheit, wenn:
    • Bequemlichkeit und Sterilität Prioritäten sind
    • Mittlere bis große Volumina (typischerweise 150 mL bis 1000 mL) direkt in eine Aufbewahrungsflasche gefiltert werden müssen
    • In der Zellkultur, Medienvorbereitung oder Puffersterilisation gearbeitet wird
    Die meisten Einheiten werden vorsterilisiert geliefert, insbesondere diejenigen, die für den biologischen oder pharmazeutischen Gebrauch bestimmt sind. Überprüfen Sie immer die Verpackung auf den Sterilisationsstatus. Wenn Sterilität erforderlich ist und die Einheit nicht vorsterilisiert ist, müssen Sie das Filtergehäuse und die Membran vor der Verwendung autoklavieren oder anderweitig sterilisieren, sofern die Materialien kompatibel sind.
    Standard-Porengrößen:
    • 0,2 μm: Sterilisation von Flüssigkeiten (Bakterienentfernung)
    • 0,45 μm: Allgemeine Filtration, Partikelentfernung
    • 1,0 - 5,0 μm: Vorfiltration zur Verlängerung der Lebensdauer feinerer Filter
    Die Wahl der Porengröße hängt von Ihrer Anwendung ab:
    • Zellkulturmedien: Typischerweise 0,2 μm
    • Klärung wässriger Lösungen: 0,45 μm
    • Vorfiltration schmutziger Proben: 1,0 μm oder größer
    Einweg-Kunststoffeinheiten (häufig in Flaschenaufsatz- und Vakuumfiltersystemen) sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert, um Sterilität und Leistung zu gewährleisten.
    Wiederverwendbare Filtereinheiten aus Glas, Edelstahl oder autoklavierbaren Kunststoffen sind verfügbar, erfordern jedoch eine ordnungsgemäße Reinigung und Sterilisation zwischen den Anwendungen. Konsultieren Sie immer die Richtlinien des Herstellers bezüglich der Wiederverwendung, da die Filtermembranen selbst typischerweise nur einmal verwendet werden.
    Kaufen Sie Ihre Marken