Learn More
Sartorius Sartolab™ BT Flaschenaufsatzfilter
Sartorius Sartolab™ BT-Flaschenaufsatzfilter sind Einwegfilter für die sterile Filtration von Proben.
125.00 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sartolab™ BT |
Material | Polystyrol |
Material (Membran) | PES |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Probenvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17404422
|
Sartorius
180E12---------E |
0,22 μm | 150 ml |
125.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17414422
|
Sartorius
180E13---------E |
0,22 μm | 250 ml |
142.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17424422
|
Sartorius
180E14---------E |
0,22 μm | 500 ml |
212.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17434422
|
Sartorius
180E15---------E |
0,22 μm | 1.000 ml |
284.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17484422
|
Sartorius
180F15---------E |
0,45 μm | 1.000 ml |
284.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bestehend aus:
- einem graduierten Trichter mit einer Membran aus Polyethersulfon (PES), einem Vakuumadapter und einem Deckel
- einem Schlauchverbinder für den Vakuumanschluss (für die freistehende Filtration)
Vorteile:
- Höchste Durchflussraten mit einem großen Filtrationsbereich
- Kein Proteinverlust, da die Membran eine sehr geringe Proteinbindung aufweist
- Niedriges Aufhaltevolumen durch optimierte Membranunterstützung
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab™ MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Steril |
Sartolab™ BT | |
PES |