Learn More
Wheaton™ Vakuumfilter mit Fritte, 2000 ml
Für allgemeine Filtration empfohlen. Die Wheaton™ Glashalterung mit Fritte für 47 die mm-Filtrationseinheit mit Standardschliff-Gelenkverbindung besteht aus niedrig extrahierbarem Borosilikatglas.
Marke: Wheaton™ 419385-47
703.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.71000kg
Beschreibung
- Mit Glassockel mit Fritte und grober Porosität (40 bis 60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, 1 l-Filterflasche
- Die Glaskomponenten sind hergestellt aus Wheaton™ 33 Glas in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ 1 und ASTM E, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Routinefiltrationen von organischen Lösungen, korrosiven Flüssigkeiten und Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen | |
Vakuumfilter | |
500 mL |