Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrierapparat, nach Witt, komplett, mit austauschbarem Deckel, und KECK™ Montage-Set, NS 45/40
Der Filtrierapparat nach Witt dient zur Fest-Flüssig-Filtration bei der anschließend das Filtrat weiterverarbeitet wird.
338.00 CHF - 426.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtern; Vorzugsweise Sammeln des Filtrats; Filtration bei reduziertem Druck; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10414081
|
DWK Life Sciences
247315703 |
Passender Deckel für Filtrierapparat: Best.-Nr. 24 450 57 07 |
426.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10570012
|
DWK Life Sciences
247314604 |
Passender Deckel für Filtrierapparat: Best.-Nr. 24 450 46 08 |
338.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Filtrationen sind eine häufig angewendete Arbeitsmethode im Laborumfeld zur Trennung eines Fest-Flüssig-Gemisches. Bei der Filtration mit dem Filtrierapparat nach Witt dient das vakuumfeste Gefäß mit seinem Deckel als Auffanggefäß des Filtrats. In die Tubusöffnung des Deckels wird eine Gummimanschette platziert, in welche anschließend die Filternutsche gesteckt wird. Diese Arbeitsmethode dient vor allem zum Sammeln des Filtrats.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Weiter Rauschliff-Tubus
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM | |
Filtern; Vorzugsweise Sammeln des Filtrats; Filtration bei reduziertem Druck; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
Je 1 |