Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
49.75 CHF - 92.35 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | für die Chromatographie |
Produktcode | Marke | Farbe (Dichtung) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe (Dichtung) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12454941
|
DWK Life Sciences
W225175-0204 |
Blau | PTFE/Silikon |
82.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12494941
|
DWK Life Sciences
W225175-0304 |
Blau | PTFE/Silikon/PTFE |
92.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12494931
|
DWK Life Sciences
W225175-01 |
Naturfarben | PTFE/Gummi |
49.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12404941
|
DWK Life Sciences
W225175-0103 |
Rot | PTFE/Gummi |
50.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12444941
|
DWK Life Sciences
W225175-0203 |
Rot | PTFE/Silikon |
82.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12414941
|
DWK Life Sciences
W225175-0104 |
Blau | PTFE/Gummi |
50.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12424941
|
DWK Life Sciences
W225175-0107 |
Grün | PTFE/Gummi |
50.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12464941
|
DWK Life Sciences
W225175-0207 |
Grün | PTFE/Silikon |
82.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12434941
|
DWK Life Sciences
W225175-02 |
Naturfarben | PTFE/Silikon |
82.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12484941
|
DWK Life Sciences
W225175-0303 |
Rot | PTFE/Silikon/PTFE |
92.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Chromatography vial
- Dia. x H: 12 x 32mm (0.47 x 1.25 in.)
- PTFE/Red Rubber cap liner
- 1.8mL (0.06 oz.) capacity
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
für die Chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100 Karton |