Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
Marke:  DWK Life Sciences W225175-0304
83.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.36290kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12494941
  • 92.35 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chromatographiefläschchen
  • Durchmesser x Höhe: 12 x 32 mm (7,8 x 7,8 in.)
  • Kappeneinlage aus PTFE/rotem Gummi
  • 1,8 ml (0,06 oz.) Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Durchsichtig
Borosilikatglas
für die Chromatographie
Aluminium
32 mm
11 mm
PTFE/Silikon/PTFE
12 mm
1,8 mL
1,25 in.
Bördelverschluss
100 Karton