Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
Marke: DWK Life Sciences W225175-0103
45.78 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Chromatographiefläschchen
- Durchmesser x Höhe: 12 x 32 mm (7,8 x 7,8 in.)
- Kappeneinlage aus PTFE/rotem Gummi
- 1,8 ml (0,06 oz.) Fassungsvermögen
Spezifikation
Rot | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
für die Chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
PTFE/Gummi | |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100 Karton |