Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™ (12 x 32 mm) Komfortpaket mit 11 mm-Bördelausführung und transparenten Fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Chromatographiefläschchen
- Durchmesser x Höhe: 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 in.)
- Kappeneinlage aus PTFE/rotem Gummi
- 1,8 ml (0,06 oz.) Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Blau |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Material (Dichtung) | Aluminium |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Mehr anzeigen |