Learn More
Cytiva PolyVent™ Belüftungsfilter für Gefäße
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran. Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
112.00 CHF - 1435.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Biosicher; alle Materialien entsprechen USP-Klasse VI; hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen |
Material (Membran) | PTFE |
Porengröße | 0,2 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterile venting of filling, mixing, holding, autoclave, fermentation, shipping, and dispensing vessels; For isolation of incubators, autoclaves, lyophilizers, EtO sterilizers, and fermenters; For biotech, pharmaceutical and diagnostics, and food and beverage |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Filtrationsbereich | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Filtrationsbereich | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11344624
|
Cytiva
6713-5036 |
48 mm | 500 cm2 | 1 Stück |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11304624
|
Cytiva
6713-1650 |
46 mm | 16 cm2 | 10 Stück |
208.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10100631
|
Cytiva
6713-0425 |
23 mm | 4 cm2 | 50 Stück |
302.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11394614
|
Cytiva
6713-1075 |
96 mm | 1000 cm2 | 1 Stück |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11979197
|
Cytiva
6713-1651 |
46 mm | 16 cm2 | 100 Stück |
1435.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran.Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Hergestellt aus einem einzigen, standardisierten Satz von Materialien.- 0.2 μm-Membran aus hydrophobem PTFE.
- Validiert für 50 Autoklavzyklen mit Dampf; kompatibel mit EtO.
- Prüfbar durch Water Break Through (WBT)- oder Bubble Point-Tests.
- Erfüllt die Biosicherheitstests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI.
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung.
- Bidirektional und autoklavierbar.
Compliance
- Alle Materialien sind biosicher— gemäß den Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Sterile venting of filling, mixing, holding, autoclave, fermentation, shipping, and dispensing vessels; For isolation of incubators, autoclaves, lyophilizers, EtO sterilizers, and fermenters; For biotech, pharmaceutical and diagnostics, and food and beverage | |
2 bar – Vorwärtsrichtung (29 psi – Vorwärtsrichtung) |
Biosicher; alle Materialien entsprechen USP-Klasse VI; hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen | |
0,2 μm | |
Polypropylen (PP) |