Learn More
Cytiva PolyVent™ Belüftungsfilter für Gefäße
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran. Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Marke:  Cytiva 6713-5036
106.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10350kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11344624
  • 112.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran.Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Konstruiert aus einem einzigen, standardisierten Satz von Materialien.
  • Membran aus einer hydrophoben 0.2 μm-PTFE-Membran
  • Geprüft für 50 Dampfautoklavenzyklen, kompatibel mit EtO
  • Testbar durch WBT-Test (Water Break Through) oder Siedepunkttest
  • Besteht Biosicherheitstest gemäß USP-Klasse VI für Kunststoffe
  • Hergestellt in Reinraumeinrichtungen
  • Bidirektional und autoklavierbar.
Compliance
  • Biosicher—alle Materialien entsprechen USP Klasse VI
  • hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PolyVENT 500, 0,2 μm, Einlass 1/4 bis 3/8 in. Stufenschlauchbarb, Auslass 1/4 bis 3/8 in. gestufte Schlauchauslasstülle (1 St.)
0,2 μm
Sterile venting of filling, mixing, holding, autoclave, fermentation, shipping, and dispensing vessels; For isolation of incubators, autoclaves, lyophilizers, EtO sterilizers, and fermenters; For biotech, pharmaceutical and diagnostics, and food and beverage
1/4 auf 3/8 Zoll SB
2 bar – Vorwärtsrichtung (29 psi – Vorwärtsrichtung)
Gestufter Anschluss 6 auf 9 mm (¼ auf ⅜ Zoll)
48 mm
Biosicher; alle Materialien entsprechen USP-Klasse VI; hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen
PTFE
500 cm2
Polypropylen (PP)
Gestufter Anschluss 6 auf 9 mm (¼ auf ⅜ Zoll)
1 Stück
Je 1
66 mm