Learn More
Cytiva PolyVent™ Belüftungsfilter für Gefäße
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran. Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Marke: Cytiva 6713-1075
137.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.14600kg
Beschreibung
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran.Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Konstruiert aus einem einzigen, standardisierten Satz von Materialien.- Membran aus einer hydrophoben 0.2 μm-PTFE-Membran
- Geprüft für 50 Dampfautoklavenzyklen, kompatibel mit EtO
- Testbar durch WBT-Test (Water Break Through) oder Siedepunkttest
- Besteht Biosicherheitstest gemäß USP-Klasse VI für Kunststoffe
- Hergestellt in Reinraumeinrichtungen
- Bidirektional und autoklavierbar.
Compliance
- Biosicher—alle Materialien entsprechen USP Klasse VI
- hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PolyVENT 1000, 0,2 μm, Einlass 3/8 bis 1/2 in. Stufenschlauchbarb, Auslass 3/8 bis 1/2 in. gestufte Schlauchauslasstülle (1 St.) | |
0,2 μm | |
1000 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Gestufter Anschluss 9 auf 12mm (⅜ auf ½ Zoll) | |
1 Stück | |
Je 1 | |
96 mm | |
66 mm |
Biosicher; alle Materialien entsprechen USP-Klasse VI; hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen | |
PTFE | |
Steril | |
Sterile venting of filling, mixing, holding, autoclave, fermentation, shipping, and dispensing vessels; For isolation of incubators, autoclaves, lyophilizers, EtO sterilizers, and fermenters; For biotech, pharmaceutical and diagnostics, and food and beverage | |
3/8 auf 1/2 Zoll SB | |
2 bar – Vorwärtsrichtung (29 psi – Vorwärtsrichtung) | |
Gestufter Anschluss 9 auf 12mm (⅜ auf ½ Zoll) | |
Gefäßbelüftungsfilter | |
66 mm |