Learn More
Cytiva PolyVent™ Belüftungsfilter für Gefäße
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran. Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Marke: Cytiva 6713-1650
197.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Strömung in beide Richtungen dank der hydrophoben PTFE-Membran.Whatman™ PolyVENT™ Belüftungsfilter für Gefäße sind wichtige Filterprodukte zur sterilen Belüftung von Gefäßen und Tanks.
Konstruiert aus einem einzigen, standardisierten Satz von Materialien.- Membran aus einer hydrophoben 0.2 μm-PTFE-Membran
- Geprüft für 50 Dampfautoklavenzyklen, kompatibel mit EtO
- Testbar durch WBT-Test (Water Break Through) oder Siedepunkttest
- Besteht Biosicherheitstest gemäß USP-Klasse VI für Kunststoffe
- Hergestellt in Reinraumeinrichtungen
- Bidirektional und autoklavierbar.
Compliance
- Biosicher—alle Materialien entsprechen USP Klasse VI
- hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PolyVENT 16, 0,2 μm, Einlass 1/4 bis 3/8 Zoll gestufter Schlauchanschluss, Auslass 1/4 auf 3/8 Zoll gestufter Schlauchanschluss (10 St.) | |
0,2 μm | |
Sterile Entgasung von Gefäßen für Befüllung, Mischung, Aufbewahrung, Fermentierung, Versand und Diespensieren. Für die Isolierung von Inkubatoren, Autoklaven, Lyophilisatoren, EtO-Sterilisatoren und Fermentierungsgeräten. Für Biotechnologie, Pharma, Diagnostik und Nahrungsmittel/Getränke | |
1/4 auf 3/8 Zoll SB | |
2 bar – Vorwärtsrichtung (29 psi – Vorwärtsrichtung) | |
Gestufter Anschluss 6 auf 9 mm (¼ auf ⅜ Zoll) | |
46 mm |
Biosicher; alle Materialien entsprechen USP-Klasse VI; hergestellt in GMP-kontrollierten Reinraumanlagen | |
PTFE | |
16 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Gestufter Anschluss 6 auf 9 mm (¼ auf ⅜ Zoll) | |
10 Stück | |
10/Packung | |
53 mm |