Learn More
Cytiva Polydisc Inline-Filter
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
170.00 CHF - 585.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration größerer Probenmengen |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Einlassanschluss (metrisch) | Schlauchdüse 6 bis 10 mm Innendurchmesser Schlauch |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11349194
|
Cytiva
6724-5045 |
PES | 0,45 μm | Inline-Filter | 10/Packung |
207.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11324634
|
Cytiva
6720-5045 |
PTFE | 0,45 μm | Polydisc TF | 10/Packung |
170.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11314634
|
Cytiva
6720-5002 |
PTFE | 0,2 μm | Polydisc TF | 10/Packung |
201.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11334634
|
Cytiva
6721-5010 |
Polypropylen | 1 μm | Polydisc TF | 10/Packung |
179.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11359194
|
Cytiva
6724-5145 |
PES | 0,45 μm | Polydisc AS | 50/Packung |
585.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
- Filtermengen von bis zu 1 Liter mit einem Gerät
- Kann in Verbindung mit einer Spritze verwendet werden oder über gestufte Schlauchanschlüsse in Reihe angeschlossen werden (Schlauch mit 6 bis 10 mm Innendurchmesser)
- Hochreines Gehäuse aus Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
- 50 mm-Filtergeräte
- Autoklavierbar
- Leicht (11.5 g)
- Für Gewebekulturmedien, Reagenzienvorbereitung, Partikelzähllösungen, pharmazeutische Präparate Polyethersulfon-Membran mit hohem Durchsatz (geringe Proteinbindung und keine Tenside)
- Der Glas-Mikrofaser-Vorfilter verlängert die Membranlebensdauer und filtert stark kontaminierte Proben effektiv
- Sterilitätskappe am Auslass (optional)
- Keine EtO-Residuen Schlauchanschlüsse mit Stecknippen für mehrere Schlauchgrößen Integritätsgeprüft (Siedepunkt-Methode) In einer eigenen durchsichtigen Blisterpackung für “medizinische Zwecke” versiegelt und in einer schützenden Regalverpackung gesichert
- Einsatz in Belüftungsöffnungen, Inline, Abgasanlagen für Wachstumsumgebungen, sauberen oder sterilen Gasen, Lösungsmitteln, Reagenzien, Trockengasen, Photoresisten Hydrophobe PTFE-Membran, ideal für chemisch aggressive Lösungen, Reagenzien und organische Lösungsmittel
- Chemikalienbeständiges Gehäuse Integritätsgeprüft (Siedepunkt- oder Wasserdurchbruchdruckverfahren in situ) Biosicher
Spezifikation
Filtration größerer Probenmengen | |
Polypropylen (PP) | |
Schlauchdüse 6 bis 10 mm Innendurchmesser Schlauch | |
50 mm |