Learn More
Cytiva Polydisc Inline-Filter
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
Marke: Cytiva 6724-5145
555.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.73000kg
Beschreibung
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
- Filtermengen von bis zu 1 Liter mit einem Gerät
- Kann in Verbindung mit einer Spritze verwendet werden oder über gestufte Schlauchanschlüsse in Reihe angeschlossen werden (Schlauch mit 6 bis 10 mm Innendurchmesser)
- Hochreines Gehäuse aus Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
- 50 mm-Filtergeräte
- Autoklavierbar
- Leicht (11.5 g)
- Für Gewebekulturmedien, Reagenzienvorbereitung, Partikelzähllösungen, pharmazeutische Präparate Polyethersulfon-Membran mit hohem Durchsatz (geringe Proteinbindung und keine Tenside)
- Der Glas-Mikrofaser-Vorfilter verlängert die Membranlebensdauer und filtert stark kontaminierte Proben effektiv
- Sterilitätskappe am Auslass (optional)
- Keine EtO-Residuen Schlauchanschlüsse mit Stecknippen für mehrere Schlauchgrößen Integritätsgeprüft (Siedepunkt-Methode) In einer eigenen durchsichtigen Blisterpackung für “medizinische Zwecke” versiegelt und in einer schützenden Regalverpackung gesichert
- Einsatz in Belüftungsöffnungen, Inline, Abgasanlagen für Wachstumsumgebungen, sauberen oder sterilen Gasen, Lösungsmitteln, Reagenzien, Trockengasen, Photoresisten Hydrophobe PTFE-Membran, ideal für chemisch aggressive Lösungen, Reagenzien und organische Lösungsmittel
- Chemikalienbeständiges Gehäuse Integritätsgeprüft (Siedepunkt- oder Wasserdurchbruchdruckverfahren in situ) Biosicher
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PES | |
20,4 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
50/Packung | |
50 mm |
Polydisc AS, PES-Membran, 0,45 μm, (50 St.) | |
0,45 μm | |
Filtration größerer Probenmengen | |
Schlauchdüse 6 bis 10 mm Innendurchmesser Schlauch | |
Polydisc AS |