Learn More
Cytiva Polydisc Inline-Filter
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
Marke: Cytiva 6724-5045
196.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.17510kg
Beschreibung
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
- Filterung von bis zu 1 l mit einer Vorrichtung
- Geeignet für den Einsatz mit einer Spritze oder für den Inline-Anschluss (Schlauch mit 6 - 10 mm ID) über abgestufte Schlauchanschlüsse
- Das Gehäuse aus hochreinem Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
- 50 mm-Filtervorrichtungen
- Autoklavierbar
- Leicht (11.5 g)
- Für Gewebekulturmedien, Reagenzienvorbereitung, Partikelzählungen, pharmazeutische Präparate Polyethersulfonmembran mit hohem Durchsatz (geringe Proteinbindung und keine Tenside)
- Der Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser verlängert die Lebensdauer der Membran und filtert wirksam stark verschmutzte Proben
- Sterilitätsverschluss am Auslass (optional)
- Keine EtO-Rückstände Die Stecknippelanschlüsse passen auf verschiedene Schlauchgrößen Integritätsprüfung möglich (Siedepunktverfahren) Eingeschweißt in einer eigenen Blisterverpackung in “medizinischer Qualität” und sicher in einer Schutzverpackung eingebettet
- Geeignet für Lüftungen, Inline-Anwendungen, Auslässe für Kulturumgebungen, saubere oder sterile Gase, Lösungsmittel, Reagenzien, Trockengase, Fotolacke Die hydrophobe PTFE-Membran eignet sich optimal für chemisch aggressive Lösungen, Reagenzien und organische Lösungsmittel
- Mit chemikalienbeständigem Gehäuse Integritätsprüfung möglich (in-Situ-Verfahren für Siedepunkt oder Wasserdurchbruchsdruck) Biosicher
Spezifikation
Polydisc AS, PES-Membran, 0,45 μm, steril (10 St.) | |
0,45 μm | |
20,4 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Polydisc AS | |
Inline-Filter |
PES | |
Steril | |
Filtration größerer Probenmengen | |
Schlauchdüse 6 bis 10 mm Innendurchmesser Schlauch | |
10/Packung | |
50 mm |