Learn More
Cytiva Polydisc Inline-Filter
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
Marke:  Cytiva 6720-5045
161.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11324634
  • 170.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vielseitige, kostengünstige Filter für die Filtration von Proben mit größeren Volumina
  • Filterung von bis zu 1 l mit einer Vorrichtung
  • Geeignet für den Einsatz mit einer Spritze oder für den Inline-Anschluss (Schlauch mit 6 - 10 mm ID) über abgestufte Schlauchanschlüsse
  • Das Gehäuse aus hochreinem Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
  • 50 mm-Filtervorrichtungen
  • Autoklavierbar
  • Leicht (11.5 g)
Polydisc AS (Wässrige Lösung)
  • Für Gewebekulturmedien, Reagenzienvorbereitung, Partikelzählungen, pharmazeutische Präparate Polyethersulfonmembran mit hohem Durchsatz (geringe Proteinbindung und keine Tenside)
  • Der Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser verlängert die Lebensdauer der Membran und filtert wirksam stark verschmutzte Proben
  • Sterilitätsverschluss am Auslass (optional)
  • Keine EtO-Rückstände Die Stecknippelanschlüsse passen auf verschiedene Schlauchgrößen Integritätsprüfung möglich (Siedepunktverfahren) Eingeschweißt in einer eigenen Blisterverpackung in “medizinischer Qualität” und sicher in einer Schutzverpackung eingebettet
Polydisc TF
  • Geeignet für Lüftungen, Inline-Anwendungen, Auslässe für Kulturumgebungen, saubere oder sterile Gase, Lösungsmittel, Reagenzien, Trockengase, Fotolacke Die hydrophobe PTFE-Membran eignet sich optimal für chemisch aggressive Lösungen, Reagenzien und organische Lösungsmittel
  • Mit chemikalienbeständigem Gehäuse Integritätsprüfung möglich (in-Situ-Verfahren für Siedepunkt oder Wasserdurchbruchsdruck) Biosicher
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
16 cm2
Polypropylen (PP)
10/Packung
50 mm
Polydisc TF-Filter, Polypropylen, 0,45 μm (10 St.)
0,45 μm
Filtration größerer Probenmengen
Schlauchdüse 6 bis 10 mm Innendurchmesser Schlauch
Polydisc TF