Learn More
VistaLab™ Technologies VistaRak™ Pipettenspitzen, steril
Besonders praktisch für den Einsatz mit 8- und 12-Kanal-Pipetten
150.00 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Farbe | Durchsichtig |
Gestellfarbe | Blau |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11945762
|
VistaLab™ Technologies
4060-1332 |
25 μl |
151.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11965762
|
VistaLab™ Technologies
4060-1333 |
2 μl |
183.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11985762
|
VistaLab™ Technologies
4060-2332 |
250 μl |
150.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11915772
|
VistaLab™ Technologies
4060-3332 |
1250 μl |
227.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
- Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
- Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen
Bestellinformation
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Spezifikation
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Nicht autoklavierbar | |
Frei von DNase, RNase und Pyrogen | |
Gestell | |
VistaRak: 5 Racks | |
Ja | |
Polypropylen, Polyethylen-Filter |
steril | |
Blau | |
5 in. | |
E-Strahl | |
Pipette | |
192 Spitzen/Gestell | |
Nein |