Learn More
VistaLab™ Technologies Pipettenspitzen: Steril, gefiltert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11915772
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
25 μl
250 μl
1.250 μl
Packungsgröße:
960 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11915772 1.250 μl -
11945762 25 μl 960 Stück
11965762 2 μl 960 Stück
11985762 250 μl 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11915772 Lieferant VistaLab™ Technologies Lieferanten-Nr. 40603332
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Pipetten der Marken Ovation und MLA
  • Sterile Spitzen, verpackt in VistaRaks oder einzeln
  • VistaRak: 5 Racks, 192 Spitzen/Rack
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Bestellinformation
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1.250 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Gestellfarbe Blau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,4 in.
Dicke 5 in.
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Sterilisationsmethode e-beam
Format Racks
Spitzenform Gerade
Verpackung VistaRak: 5 Racks
Menge 192 Spitzen/Gestell
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) MLA, Ovation
Skala Nein
Material Polypropylen, Polyethylen-Filter
Form Konus