Learn More
VistaLab™ Technologies VistaRak™ Pipettenspitzen, steril
Besonders praktisch für den Einsatz mit 8- und 12-Kanal-Pipetten
Brand: VistaLab™ Technologies 4060-2332
Additional Details : Gewicht : 0.85500kg
Description
- 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
- Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
- Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen
Order Info
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Specifications
250 μl | |
steril | |
Blau | |
2,2 in. | |
Frei von DNase, RNase und Pyrogen | |
Gestell | |
VistaRak: 5 Racks | |
Ja | |
Nein |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Nicht autoklavierbar | |
5 in. | |
E-Strahl | |
Pipette | |
192 Spitzen/Gestell | |
MLA™ Pipette, Ovation™ Pipette | |
Polypropylen, Polyethylen-Filter |