Learn More
VistaLab™ Technologies VistaRak™ Pipettenspitzen, steril
Besonders praktisch für den Einsatz mit 8- und 12-Kanal-Pipetten
Marke: VistaLab™ Technologies 4060-1333
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- 192 Spitzen in einer Anordnung von 16 × 12
- Erhältlich in drei Größen: mikro, klein und groß
- Sterile, Pyrogen-freie und RNase/DNase-zertifizierte Spitzen
Bestellinformation
Abgepackt 192 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Karton
Spezifikation
2 μl | |
steril | |
Blau | |
1,7 in. | |
Frei von DNase, RNase und Pyrogen | |
Gestell | |
VistaRak: 5 Racks | |
Ja | |
Nein | |
Gerade |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Nicht autoklavierbar | |
5 in. | |
E-Strahl | |
Pipette | |
192 Spitzen/Gestell | |
Nur Ovation Pipetten mit 2 μL | |
Polypropylen, Polyethylen-Filter |