Learn More
Idex Tubing Sleeves
Ensure good port connection with capillary tubing
5.55 CHF - 33.65 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16573232
|
Idex
F-184 |
Orange | 330 µm | 275-315 µm O.D. Tubing |
7.50 CHF
1 Stück |
|
|||
16583232
|
Idex
F-185X |
Grün | 395 µm | Außendurchmesser von 340 bis 380 µm Schläuche |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
16563232
|
Idex
F-181 |
Yellow | 180 μm | 125-165 μm O.D. Tubing |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Ensure good port connection with capillary tubing
- Maintain concentric connection with minimal dead volume
- Color coded for easy identification
Sleeves are not permanently attached to a ferrule so they can easily adapt to varying tubing pocket depths minimizing dead volume. Sleeves are designed to be used with 1/16 in. OD, 10-32 threaded fittings to adapt capillary tubing to standard coned ports. Sleeves require a wrench tightened nut to achieve proper sealing and withstand temperatures up to 257°F (125°C) and pressures up to 6000 psi (414 bar).
Spezifikation
Schlauchmanschette | |
PEEK |