Learn More
Idex Tubing Sleeves
Ensure good port connection with capillary tubing
Marke:  Idex F-181
Additional Details : Gewicht : 0.00045kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16563232
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Ensure good port connection with capillary tubing
  • Maintain concentric connection with minimal dead volume
  • Color coded for easy identification
Sleeves are not permanently attached to a ferrule so they can easily adapt to varying tubing pocket depths minimizing dead volume. Sleeves are designed to be used with 1/16 in. OD, 10-32 threaded fittings to adapt capillary tubing to standard coned ports. Sleeves require a wrench tightened nut to achieve proper sealing and withstand temperatures up to 257°F (125°C) and pressures up to 6000 psi (414 bar).
Spezifikation
Spezifikation
Sleeve
0.006 to 0.010 in.
125-165 μm O.D. Tubing
Yellow
180 μm
PEEK