Learn More
Idex Tubing Sleeves
Ensure good port connection with capillary tubing
Marke: Idex F-185X
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Description
Ensure good port connection with capillary tubing
- Erhaltung konzentrischer Verbindungen mit minimalem Totvolumen
- Farbcodierung zur problemlosen Identifizierung
Die Hülsen sind nicht dauerhaft an einer Ferrule befestigt, sodass sie sich leicht an unterschiedliche Schlauchtaschentiefen anpassen lassen und so das Totvolumen minimieren können. Die Hülsen dienen zur Verwendung mit 10-32-Gewindestücken mit Außendurchmesser 1/16 in. für die Anpassung der Kapillarschläuche an Anschlüsse mit Standardkonus. Für Hülsen ist eine mit einem Schraubenschlüssel festziehbare Mutter erforderlich, damit eine angemessene Abdichtung hergestellt werden kann und das Material Temperaturen bis 257 °F (125 °C) und Drücken bis 6000 psi (414 bar) standhält.
Spécification
Schlauchmanschette | |
0,015 in. | |
Außendurchmesser von 340 bis 380 µm Schläuche |
Grün | |
395 µm | |
PEEK |